Learn More
n-Butyltintrichlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314819
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-46-3
Summenformel C4H9Cl3Sn
Molekulargewicht (g/mol) 282.176
MDL-Nummer MFCD00000515
InChI-Schlüssel YMLFYGFCXGNERH-UHFFFAOYSA-K
Synonym butyltin trichloride, stannane, butyltrichloro, monobutyltin trichloride, butyltrichlorotin, trichlorobutyltin, butyl trichloro stannane, n-butyltin trichloride, trichlorobutylstannane, stannane, trichlorobutyl, monotributyltin trichloride
PubChem CID 14236
IUPAC-Name Butyl(trichlor)stannan
SMILES CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyltin trichloride
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 1.693 g/mL
Siedepunkt 98°C (10 mmHg)
Flammpunkt 81°C (178°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.5244
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 282.17
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit