Learn More
N-Ethylmagnesiumchlorid, 20 Gew.% Lösung in THF/Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915851
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-04-9, 109-99-9, 108-88-3
Summenformel C4H9ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 116.87
MDL-Nummer MFCD00000475
InChI-Schlüssel UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym butylmagnesium chloride, magnesium, butylchloro, nbumgcl, bumgcl, butylmagnesiumchloride, n-butylmagnesium chloride, n-butyl-magnesium chloride, butylmagnesium chloride solution, butylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, unii-4j83fgw852
PubChem CID 101837
SMILES CCCC[Mg]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butylmagnesium chloride
Farbe Braun bis Grünbraun
CAS Min. % 19.0, 78.0, 78.0
CAS Max. % 22.0, 81.0, 81.0
Physikalische Form Lösung
Menge 800 mL
Strukturformel CH3(CH2)3MgCl
Flammpunkt −21°C
IUPAC-Name Magnesium;butan;chlorid
Formelmasse 116.87
Reinheit (%) 19 to 22% (as BUMC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 1
Dichte 1.0000g/mL