Learn More
n-Butyllithium, 1.6-M-Lösung in Hexanen, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3586460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
800 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10161902
Marke: Thermo Scientific Acros 181271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-72-8, 110-54-3
Summenformel C4H9Li
Molekulargewicht (g/mol) 64.06
MDL-Nummer MFCD00009414
InChI-Schlüssel MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
SMILES [Li]CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyllithium
Namenshinweis 1.6M solution in hexanes
CAS Min. % 14.75, 84.75
CAS Max. % 15.25, 85.25
Schmelzpunkt -95.0°C
Farbe Rosa bis Weiß
Dichte 0.6800g/mL
Siedepunkt 60.0°C to 80.0°C
Flammpunkt −18°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3Li
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.68
IUPAC-Name Lithium;Butan
Formelmasse 64.06
Reinheit (%) 14.0 to 16.0% (as BuLi) (Active base)
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, Butyl lithium