Learn More
N-Butyldimethylchlorosilan, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10666650
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 1000-50-6
Summenformel C6H15ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 150.72
MDL-Nummer MFCD00015727
InChI-Schlüssel MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 66079
IUPAC-Name Butyl-chlor-dimethylsilan
SMILES CCCC[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyldimethylchlorosilane
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8750g/mL
Siedepunkt 138.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH3)2Si(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Menge 10 mL
Relative Dichte 0.875
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble,reacts
Formelmasse 150.72
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyldimethylchlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.