Learn More
N-Butyldimethylchlorsilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 138°C |
Chemischer Name oder Material | n-Butyldimethylchlorosilane |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2920 |
Beilstein | 1732573 |
Flammpunkt | 27°C (80°F) |
IUPAC-Name | Butyl(Chlor)dimethylsilan |
Formelmasse | 150.73 |
Reinheit (%) | 96% |
Brechungsindex | 1.42 |