Learn More
N-Butylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10500001
N-Butylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10500001
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10500001
Marke: Thermo Scientific Acros 107800010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-73-9
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.13
MDL-Nummer MFCD00011690
InChI-Schlüssel HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
IUPAC-Name Butan-1-amin
SMILES CCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butylamine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -49.0°C
Dichte 0.7400g/mL
Siedepunkt 78.0°C
Flammpunkt −7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3NH2
Brechungsindex 1.4000 to 1.4020
Menge 1 L
Beilstein 04,156
Fieser 04,53
Merck Index 15,1545
Relative Dichte 0.74
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 0.5 mPa.s (20°C)
Formelmasse 73.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2024 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
ChargennummerA0447651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
ChargennummerA0433262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2023 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
ChargennummerA0455230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
ChargennummerA0455208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number107802500,107800025,107800100,107800010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-Butylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >