Learn More
N-Butylvinylether, 98 %, stab. mit 0.01 % KOH, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
Butyl Vinyl Ether is a reagent used in organic chemical reactions and the preparation of pharmaceutical compounds used in anticancer therapy. It is also used in the synthesis of potent inhibitors for PDE5. It is also used in the synthesis of copolymers and as an acrylic/vinyl acetate resin comonomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 3 g/l bei 20 °C Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft lagern und Oxidationsmittel können Peroxide bilden. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Nicht bis zum trockenen Zustand destillieren. Kühl aufbewahren. Den Behälterdruck regelmäßig prüfen, um eine Peroxidbildung zu verhindern.
Wasserlöslich, 3 g/l bei 20 °C Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Luft lagern und Oxidationsmittel können Peroxide bilden. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Nicht bis zum trockenen Zustand destillieren. Kühl aufbewahren. Den Behälterdruck regelmäßig prüfen, um eine Peroxidbildung zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Butyl vinyl ether |
Namenshinweis | stabilized with 0.01% KOH |
Schmelzpunkt | -113°C |
Dichte | 0.778 |
Siedepunkt | 92°C to 94°C |
Flammpunkt | −12°C (10°F) |
Strukturformel | CH3(CH2)3OCH=CH2 |
Brechungsindex | 1.401 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3271 |