Learn More
n-Butyl-Dodekanoat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385959
n-Butyl-Dodekanoat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385959
500 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11385959
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042024.AP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
n-Butyl dodecanoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-18-3
Summenformel C16H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.43
MDL-Nummer MFCD00042870
InChI-Schlüssel NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl laurate, dodecanoic acid, butyl ester, n-butyl laurate, bytyl laurate, butyl dodecylate, lauric acid butyl ester, lauric acid, butyl ester, lauric acid n-butyl ester, unii-23985ocm4h, n-butyl n-dodecanoateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61015
IUPAC-Name Butyl-dodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl dodecanoate
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.86 g/mL
Siedepunkt 166°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.435
Menge 500 mL
Beilstein 1776360
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,0.06006mg/L @ 25°C.
Formelmasse 256.4
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
n-Butyl-Dodekanoat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >