Learn More
N-Butyl-Acetat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10640331
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
MDL-Nummer 9445
Spezifikation
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
pH 6.2
Siedepunkt 126°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H12O2
Menge 1 L
Dampfdichte 4
Formelmasse 116.16g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Butyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.