Learn More
N-Butylacetat, 99 +%, zur Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-79124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10499090
Marke: Thermo Scientific Acros 167685000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl acetate
Namenshinweis 99+%
Extinktion (1 cm cell vs water), 0.01 max. at 320nm, 0.02 max. at 300nm, 0.04 max. at 275nm, 0.15 max. at 260nm, 0.4 max. at 256nm, 1 max. at 254nm
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2(CH2)3CH3
Menge 500 mL
Beilstein 02, 130
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Merck Index 15, 1537
Formelmasse 116.16
Dampfdruck 13mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Spektroskopie
Physikalische Form Flüssigkeit