Learn More
n-Butylacetat, 99+%, reinst, Thermo Scientific Chemicals
52.16 € - 611.04 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 123-86-4 |
---|---|
Summenformel | C6H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 116.16 |
MDL-Nummer | MFCD00009445 |
InChI-Schlüssel | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle |
PubChem CID | 31272 |
ChEBI | CHEBI:31328 |
IUPAC-Name | Butylacetat |
SMILES | CCCCOC(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10224660
|
Thermo Scientific Acros
107750010 |
1 L | Glasflasche |
52.16 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10294700
|
Thermo Scientific Acros
107750025 |
2.5 L | Glasflasche |
105.53 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10227023
|
Thermo Scientific Acros
107750250 |
25 L | Metalltrommel |
611.04 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
123-86-4 | |
116.16 | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
31272 | |
Butylacetat |
C6H12O2 | |
MFCD00009445 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
CHEBI:31328 | |
CCCCOC(C)=O |
Spezifikation
n-Butyl acetate | |
99.0 | |
-78.0°C | |
127.0°C | |
Echt | |
C6H12O2 | |
1.3930 to 1.3950 | |
02, 130 | |
15, 1537 | |
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle | |
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N | |
Butylacetat | |
31272 | |
0.69 mPa.s (25°C) | |
99+% | |
Flüssigkeit |
123-86-4 | |
100.0 | |
0.8800g/mL | |
27°C | |
99% min. (GC) | |
CH3CO2(CH2)3CH3 | |
MFCD00009445 | |
0.005% max. | |
0.88 | |
Solubility in water: 7g/L (20°C) | |
CCCCOC(C)=O | |
116.16 | |
CHEBI:31328 | |
116.16 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 204-658-1
- n-Butyl acetate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.