Learn More
N-(Brommethyl)phthalimid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(Bromomethyl)phthalimide |
Schmelzpunkt | 144°C to 150°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 10 g |
Beilstein | 140943 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Formelmasse | 240.07 |
Reinheit (%) | 95% |