Learn More
n-Boc-n-n-Propylethylendiamin, 96 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15468977
n-Boc-n-n-Propylethylendiamin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468977
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15468977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52328.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105628-64-6
Summenformel C10H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.298
MDL-Nummer MFCD06658368
InChI-Schlüssel XQUOSTRRFPZQLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-2-aminoethyl-n-propylcarbamate, 2-amino-ethyl-propyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-n-propylethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethyl propyl carbamate, carbamic acid, 2-aminoethyl propyl-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci, ambotzbnn1038, acmc-20m8mk, tert-butyl 2-aminoethyl propylcarbamate, tert-butyl n-2-azanylethyl-n-propyl-carbamate, n-2-aminoethyl-n-propylcarbamic acid tert-butyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14925148
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-aminoethyl)-N-propylcarbamat
SMILES CCCN(CCN)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-N-n-propylethylenediamine
Menge 1 g
Formelmasse 202.29
Empfindlichkeit Air Sensitive
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC11X029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Boc-n-n-Propylethylendiamin, 96 %, Thermo Scientific™ >