Learn More
N-Boc-N-Methyl-L-Serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Boc-N-Methyl-L-Serin wird als Vorläufer in der organischen Synthese und Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
N-Boc-N-Methyl-L-Serin wird als Vorläufer in der organischen Synthese und Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-N-methyl-L-serine |
Schmelzpunkt | 83°C to 87°C |
Beilstein | 8685334 |
Formelmasse | 219.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Fest |