Learn More
N-Boc-N-Methyl-L-Serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439948
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Boc-N-Methyl-L-Serin wird als Vorläufer in der organischen Synthese und Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101772-29-6
Summenformel C9H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 219.237
MDL-Nummer MFCD00037249
InChI-Schlüssel NJQGIDVCNBZXLG-LURJTMIESA-N
Synonym boc-n-me-ser-oh, boc-n-methyl-l-serine, boc-n-a-methyl-l-serine, boc-n-, a-methyl-l-serine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-boc-n-methyl-l-serine, l-serine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, boc-meser-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino-3-hydroxypropanoic acid, boc-l-meser-oh
PubChem CID 7009594
IUPAC-Name (2S)-3-hydroxy-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N(C)C(CO)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-N-methyl-L-serine
Schmelzpunkt 83°C to 87°C
Beilstein 8685334
Formelmasse 219.23
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Physikalische Form Fest