Learn More
N-Boc-N-Methyl-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
64.90 € - 206.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 16948-16-6 |
---|---|
Summenformel | C9H17NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 203.24 |
MDL-Nummer | MFCD00037242 |
InChI-Schlüssel | VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N |
Synonym | boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid |
PubChem CID | 7009590 |
IUPAC-Name | (2S)-2-[Methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propansäure |
SMILES | C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15444067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31317.03 |
1 g |
64.90 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15454067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31317.06 |
5 g |
206.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
16948-16-6 | |
203.24 | |
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N | |
7009590 | |
C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O |
C9H17NO4 | |
MFCD00037242 | |
boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid | |
(2S)-2-[Methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propansäure |
Spezifikation
N-Boc-N-methyl-L-alanine | |
88°C to 92°C | |
C9H17NO4 | |
boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid | |
−31° (c=1 in Ethanol) | |
(2S)-2-[Methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propansäure | |
7009590 | |
98% |
16948-16-6 | |
Geruchsneutral | |
MFCD00037242 | |
VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N | |
C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O | |
203.24 | |
203.24 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only