Learn More
N-Boc-L-Tyrosin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-tyrosine |
Schmelzpunkt | 141°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2816406 |
Optische Drehung | +37° (c=1 in dioxan) |
Formelmasse | 281.31 |
Reinheit (%) | ≥98% |