Learn More
N-BOC-L-Phenylalaninal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10306324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
Artikelnummer. 10306324
Marke: Thermo Scientific Acros 376742500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-L-Phenylalaninal
Schmelzpunkt 86.0°C to 89.0°C
CAS 72155-45-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C14H19NO3
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00143854
Spezifische Drehung − 45.00
Synonym n-boc-l-phenylalaninal, boc-phe-cho, boc-l-phenylalaninal, n-boc-phenylalaninal, boc-phenylalaninal, s-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate, chembl94327, s---2-tert-butoxycarbonylamino-3-phenylpropanal, s-tert-butyl 1-oxo-3-phenylpropan-2-ylcarbamate, tert-butyl n-2s-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate
InChI-Schlüssel ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 249.31
Menge 250 mg
PubChem CID 6998013
Formelmasse 249.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver