Learn More
N-Boc-L-Leucinol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354276
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11354276
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19352.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 82010-31-9 | C11H23NO3 | 217.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82010-31-9
Summenformel C11H23NO3
Molekulargewicht (g/mol) 217.31
MDL-Nummer MFCD00076950
InChI-Schlüssel LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N
Synonym boc-l-leucinol, n-boc-l-leucinol, boc-leucinol, boc-leu-ol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, n-boc l-leucinol, pubchem12195, l-leucinol, n-boc protected, n-t-butoxycarbonyl-l-leucinol
PubChem CID 7018766
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2S)-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl]carbamat
SMILES CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-leucinol
Siedepunkt 212°C to 214°C
Brechungsindex 1.45
Beilstein 4178460
Dichte 0.98
Menge 5 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Formelmasse 217.31
Optische Drehung −27.5° (c=2 in Methanol)
Reinheit (%) 97%