Learn More
N-Boc-L-Leucin-Methyl-Ester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.60 € - 54.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13139-15-6 |
---|---|
Summenformel | C11H21NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 231.29 |
MDL-Nummer | MFCD00066067 |
InChI-Schlüssel | MDXGYYOJGPFFJL-SVGMAFHSNA-N |
Synonym | boc-leu-oh, boc-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-leucine, n-boc-l-leucine, tert-butoxycarbonyl-l-leucine, tert-butoxycarbonylleucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonylleucine, boc-l-leu-oh, tert-butyloxycarbonyl-l-leucine |
PubChem CID | 83170 |
ChEBI | CHEBI:28702 |
IUPAC-Name | (2S)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure |
SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11463384
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10647.06 |
5 g |
20.60 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11473384
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10647.14 |
25 g |
54.90 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13139-15-6 | |
231.29 | |
MDXGYYOJGPFFJL-SVGMAFHSNA-N | |
83170 | |
(2S)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure |
C11H21NO4 | |
MFCD00066067 | |
boc-leu-oh, boc-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-leucine, n-boc-l-leucine, tert-butoxycarbonyl-l-leucine, tert-butoxycarbonylleucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonylleucine, boc-l-leu-oh, tert-butyloxycarbonyl-l-leucine | |
CHEBI:28702 | |
CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O |
Spezifikation
N-Boc-L-leucine hydrate | |
84°C to 87°C | |
MFCD00066067 | |
boc-leu-oh, boc-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-l-leucine, n-boc-l-leucine, tert-butoxycarbonyl-l-leucine, tert-butoxycarbonylleucine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid, n-tert-butoxycarbonylleucine, boc-l-leu-oh, tert-butyloxycarbonyl-l-leucine | |
−25° (c=2 in acetic acid) | |
(2S)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure | |
83170 | |
231.29 (Anhydrous) |
13139-15-6 | |
C11H21NO4 | |
1711814 | |
MDXGYYOJGPFFJL-SVGMAFHSNA-N | |
CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O | |
231.29 | |
CHEBI:28702 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 236-073-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only