Learn More
n-Boc-L-Alaninol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430517
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79069-13-9
Summenformel C8H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 175.23
MDL-Nummer MFCD00043121
InChI-Schlüssel PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Synonym boc-l-alaninol, n-boc-l-alaninol, boc-alaninol, s-2-boc-amino-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninol, s-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s---2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol
PubChem CID 7023103
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamat
SMILES C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-alaninol
Schmelzpunkt 60°C to 62°C
Beilstein 3648840
Menge 5 g
Formelmasse 175.23
Optische Drehung −8.6° (c=1.2 in Methanol)
Reinheit (%) 99%