Learn More
N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es handelt sich um ein feinchemisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Ethanol und Ethylether.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei weniger als 2 bis 8 °C unter Inertgas lagern.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es handelt sich um ein feinchemisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan, Ethanol und Ethylether.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei weniger als 2 bis 8 °C unter Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-hexahydro-1H-azepin-4-one |
Brechungsindex | 1.467 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform,Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Ether. |
Formelmasse | 213.28 |
Reinheit (%) | 98% |