Learn More
N-Boc-D-Valinol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-valinol |
Siedepunkt | 218°C |
Farbe | Gelb |
Brechungsindex | 1.451 |
Formelmasse | 203.28 |
Reinheit (%) | 95% |
Dichte | 0.995 g/mL |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Flüssig |