Learn More
N-Boc-D-Glutaminsäure-5 -tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester |
Beilstein | 3594191 |
Formelmasse | 303.35 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Fest |