Learn More
N-Boc-D-alaninol, 98 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337519
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11337519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27887.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106391-86-0 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106391-86-0
Summenformel C8H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 175.23
MDL-Nummer MFCD00235912
InChI-Schlüssel PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-d-alaninol, boc-d-alaninol, r-2-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-alpha-t-boc-d-alaninol, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-methyl-ethyl carbamate
PubChem CID 13200309
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamat
SMILES C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-alaninol
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Menge 25 g
Formelmasse 175.23
Optische Drehung +11° (c=1 in Chloroform)
Reinheit (%) 98%