Learn More
N-Boc-D-alaninol, 98 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-alaninol |
Schmelzpunkt | 58°C to 62°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee 98 % |
Formelmasse | 175.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | +11° (c=1 in Chloroform) |