Learn More
N-Boc-cis-4-Hydroxy-L-Prolin-Methyl-Ester, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Lokalanästhetikum verwendet. Wird als therapeutischer Wirkstoffe verwendet. Wird als wichtige Zwischenprodukte in verschiedenen Bereichen wie Peptidsynthese und Polymerchemie eingesetzt
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Wird als Lokalanästhetikum verwendet. Wird als therapeutischer Wirkstoffe verwendet. Wird als wichtige Zwischenprodukte in verschiedenen Bereichen wie Peptidsynthese und Polymerchemie eingesetzt
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline methyl ester |
Schmelzpunkt | 81°C to 84°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 245.28 |
Reinheit (%) | 97% |