Learn More
N-BOC-4-Oxo-L-Prolin-Methyl-Ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448648
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102195-80-2
Summenformel C11H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 243.26
InChI-Schlüssel UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
PubChem CID 10988485
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2S)-4-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 243.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.