missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-4-Methoxy-D-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
16.50 € - 202.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 68856-96-2 |
---|---|
Summenformel | C15H21NO5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 295.335 |
InChI-Schlüssel | SLWWWZWJISHVOU-GFCCVEGCSA-N |
Synonym | boc-d-tyr me-oh, boc-4-methoxy-d-phenylalanine, boc-o-methyl-d-tyrosine, boc-4-methoxy-d-phe-oh, n-boc-4-methoxy-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, d-tyrosine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, boc-l-phe 4-och3-oh, boc-d-phe 4-ome-oh |
PubChem CID | 7017908 |
IUPAC-Name | (2R)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15478607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52082.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15458607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52082.03 |
1 g |
51.26 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15468607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52082.06 |
5 g |
202.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
68856-96-2 | |
295.335 | |
boc-d-tyr me-oh, boc-4-methoxy-d-phenylalanine, boc-o-methyl-d-tyrosine, boc-4-methoxy-d-phe-oh, n-boc-4-methoxy-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, d-tyrosine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, boc-l-phe 4-och3-oh, boc-d-phe 4-ome-oh | |
(2R)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure |
C15H21NO5 | |
SLWWWZWJISHVOU-GFCCVEGCSA-N | |
7017908 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C(=O)O |
Spezifikation
N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine | |
C15H21NO5 | |
SLWWWZWJISHVOU-GFCCVEGCSA-N | |
(2R)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure | |
7017908 | |
95% |
68856-96-2 | |
boc-d-tyr me-oh, boc-4-methoxy-d-phenylalanine, boc-o-methyl-d-tyrosine, boc-4-methoxy-d-phe-oh, n-boc-4-methoxy-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, d-tyrosine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, boc-l-phe 4-och3-oh, boc-d-phe 4-ome-oh | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C(=O)O | |
295.335 | |
295.33 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Nur für Forschungszwecke