Learn More
N-Boc-1,6 -Diaminohexan-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.50 € - 131.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 65915-94-8 |
---|---|
Summenformel | C11H25ClN2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 252.78 |
MDL-Nummer | MFCD00039072 |
InChI-Schlüssel | JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-boc-1,6-hexanediamine hydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-6-aminohexyl tert-butoxy carboxamide, chloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate monohydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hcl, acmc-1b5cm, n-1-boc-1,6-diaminohexane . hcl, n-boc-1,6-hexanediamine hcl |
PubChem CID | 3017638 |
IUPAC-Name | tert-Butyl N-(6-aminohexyl)carbamat;hydrochlorid |
SMILES | [H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11358836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19487.03 |
1 g |
40.50 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11368836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19487.06 |
5 g |
131.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
65915-94-8 | |
252.78 | |
JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N | |
3017638 | |
[H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN |
C11H25ClN2O2 | |
MFCD00039072 | |
n-boc-1,6-hexanediamine hydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-6-aminohexyl tert-butoxy carboxamide, chloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate monohydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hcl, acmc-1b5cm, n-1-boc-1,6-diaminohexane . hcl, n-boc-1,6-hexanediamine hcl | |
tert-Butyl N-(6-aminohexyl)carbamat;hydrochlorid |
Spezifikation
N-Boc-1,6-diaminohexane hydrochloride | |
65915-94-8 | |
MFCD00039072 | |
n-boc-1,6-hexanediamine hydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate hydrochloride, n-6-aminohexyl tert-butoxy carboxamide, chloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate monohydrochloride, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate hcl, acmc-1b5cm, n-1-boc-1,6-diaminohexane . hcl, n-boc-1,6-hexanediamine hcl | |
[H+].[Cl-].CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN | |
252.78 | |
252.79 | |
98% |
∽164°C (decomposition) | |
C11H25ClN2O2 | |
3631740 | |
JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N | |
tert-Butyl N-(6-aminohexyl)carbamat;hydrochlorid | |
3017638 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 265-976-4
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only