Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Alaninol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463597
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol is used as an important organic intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol wird als wichtiges organisches Zwischenprodukt eingesetzt. Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66674-16-6
Summenformel C11H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 209.25
MDL-Nummer MFCD00672530
InChI-Schlüssel AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
Synonym cbz-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-z-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, benzyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1s-2-hydroxy-1-methylethyl-, phenylmethyl ester, phenylmethyl n-2s-1-oxidanylpropan-2-yl carbamate, n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamic acid phenylmethyl ester, n-cbz-l-alaninol, cbz-l-ala-ol
PubChem CID 10262499
IUPAC-Name benzyl N-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamate
SMILES C[C@@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol.
Menge 1 g
Formelmasse 209.25