Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-Hydroxy-L-Prolin-Methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-4-trans-hydroxy-L-proline methyl ester |
Farbe | Gelb |
Formelmasse | 279.29 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Flüssig |