Learn More
N-Benzyldimethylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N-Dimethylbenzylamine is used in the preparation of bis[(N,N-dimethylamino)benzyl] selenide. It acts as a catalyst in the curing reaction of formulations of diglycidyl ether of bisphenol A and tetrahydrophthalic anhydride. It undergoes directed ortho metalation with butyl lithium. It reacts with methyl iodide to get ammonium salt, which is used as phase transfer catalysts. Further, it is used as a catalyst for the formation of polyurethane foams and epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethylbenzylamin kommt bei der Herstellung von Bis[(N,N-Dimethylamino)benzyl]-selenid zum Einsatz. Es wirkt als Katalysator bei der Aushärtungsreaktion von Formulierungen aus Bisphenol-A-diglycidylether und tetrahydrophthalischem Anhydrid. Es durchläuft eine gezielte Ortho-Metallierung mit Butyllithium. In einer Reaktion mit Methyliodid ergibt es Ammoniumsalz, das als Phasentransferkatalysator dient. Darüber hinaus dient es als Katalysator bei der Bildung von Polyurethanschaum und Epoxidharzen.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und Kohlendioxid.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyldimethylamine |
Schmelzpunkt | -75°C |
Dichte | 0.9 |
Siedepunkt | 183°C to 184°C |
Flammpunkt | 54°C (129°F) |
Strukturformel | C6H5CH2N(CH3)2 |
Brechungsindex | 1.501 |
Menge | 5000 mL |
UN-Nummer | UN2619 |
Beilstein | 1099620 |