Learn More
N-Benzylbenzamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.60 € - 81.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1485-70-7 |
---|---|
Summenformel | C14H13NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 211.26 |
MDL-Nummer | MFCD00003070 |
InChI-Schlüssel | LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa |
PubChem CID | 73878 |
IUPAC-Name | N-Benzylbenzamid |
SMILES | O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10068731
|
Thermo Scientific Acros
191170050 |
5 g | Glasflasche |
27.60 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10164350
|
Thermo Scientific Acros
191170250 |
25 g | Kunststoffflasche |
81.10 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1485-70-7 | |
211.26 | |
LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N | |
73878 | |
O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C14H13NO | |
MFCD00003070 | |
benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa | |
N-Benzylbenzamid |
Spezifikation
N-Benzylbenzamide | |
1485-70-7 | |
100.0 | |
Weiß | |
98.5% min. (HPLC) | |
C6H5CONHCH2C6H5 | |
benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa | |
LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N | |
N-Benzylbenzamid | |
73878 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
104.0°C to 107.0°C | |
Echt | |
C14H13NO | |
MFCD00003070 | |
Solubility in water: insoluble | |
O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
211.26 | |
211.26 | |
Feines Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Satz
Nach Handhabung Gesicht, Hände und freiliegende Haut gründlich waschen.
BEI VERSCHLUCKEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 216-063-4
- N-Benzylbenzamide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only