Learn More
[(N-Benzyl-N-Methylammonium)Methyl]trifluoroborat-internes Salz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448445
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15448445
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33397.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1268341-00-9
Summenformel C9H13BF3N
Molekulargewicht (g/mol) 203.015
MDL-Nummer MFCD20134169
InChI-Schlüssel JRTRNQRZOUGDCI-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-benzyl-n-methylammonium methyl trifluoroborate internal salt, benzyl methyl ammonio methyl trifluoroboranuide
PubChem CID 53243645
IUPAC-Name [Benzyl(methyl)azaniumyl]methyl-trifluorboranuid
SMILES [B-](C[NH+](C)CC1=CC=CC=C1)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [(N-Benzyl-N-methylammonium)methyl]trifluoroborate internal salt
Menge 1 g
Formelmasse 203.02
Reinheit (%) 95%