Learn More
N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)-piperid-4-on, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-one |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 333.54 |
| Reinheit (%) | 95% |