Learn More
N-Benzyl-3-pyridinemethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489740
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11489740
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50978.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63361-56-8
Summenformel C13H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.27
MDL-Nummer MFCD00716866,MFCD08061098
InChI-Schlüssel COHYOBKZKMKMIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl-pyridin-3-ylmethyl-amine, n-nicotinylbenzylamine, benzyl pyridin-3-ylmethyl amine, benzylpyridin-3-ylmethylamine, 1-phenyl-n-pyridin-3-ylmethyl methylamine, n-benzyl-3-pyridinemethylamine, n-benzyl-1-pyridin-3-yl methanamine, benzyl 3-pyridylmethyl amine, acmc-20aos7, 3-benzylaminomethyl pyridine
PubChem CID 293794
IUPAC-Name benzyl[(pyridin-3-yl)methyl]amine
SMILES C(NCC1=CC=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-3-pyridinemethylamine
Menge 1 g
Formelmasse 198.27
Reinheit (%) 97%