Learn More
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-Desoxyadenosin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459725
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Benzyl-3′ O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-desoxyadenosin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140712-79-4
Summenformel C38H35N5O6
Molekulargewicht (g/mol) 657.73
MDL-Nummer MFCD04972282
InChI-Schlüssel LFXBQKFIXWICJR-BLBFAAIZNA-N
Synonym n6-benzoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, adenosine,n-benzoyl-3'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-deoxy-9ci, n-benzoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, n6-bezoyl-3'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-3'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-deoxyadenosine, n-9-2r,4s,5r-4-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n-9-2r,4s,5r-4-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl purin-6-yl benzamide
PubChem CID 15928822
IUPAC-Name N-{9-[(2R,4S,5R)-4-[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-9H-purin-6-yl}benzamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine
Menge 5 g
Formelmasse 657.73
Reinheit (%) ≥97%