Learn More
N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-Desoxyadenosin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Benzyl-3′ O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-desoxyadenosin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
N-Benzyl-3′ O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-desoxyadenosin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzoyl-3'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyadenosine |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 657.73 |
Reinheit (%) | ≥97% |