Learn More
N-Benzoyl-2'-Desoxyadenosin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 15438937
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionsmittel in der Synthese von 2′-, 5′-Dideoxycytidinen und anderen Derivaten von 2′-Desoxycytidin. Reaktionsmittel bei der Synthese von Mono- und Diaminoanalogen von 2′-Desoxyadenosin, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin und 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht) und Methanol (20 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4546-72-9
Summenformel C17H17N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 355.35
MDL-Nummer MFCD00009628
InChI-Schlüssel PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
PubChem CID 107558
IUPAC-Name N-[9-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamid
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Menge 5 g
Synonym n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly),and methanol (20mg/ml).
Formelmasse 355.35
Reinheit (%) ≥98%