Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-Tryptophanol, 98 %
Artikelnummer. 11352929
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352929
Marke: Thermo Scientific Chemicals H27763.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158932-00-4
Summenformel C16H22N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.36
MDL-Nummer MFCD00270221
InChI-Schlüssel JEFQUFUAEKORKL-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-tryptophanol, n-boc-d-tryptophanol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, n alpha-boc-d-tryptophanol, boc-d-trp-ol, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, ambotzbal1034, n-t-boc-d-tryptophanol, tert-butyl r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate
PubChem CID 20744818
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-D-tryptophanol
Schmelzpunkt 119°C to 121°C
Menge 1 g
Optische Drehung +53° (c=2 in Acetic Acid)
IUPAC-Name Tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propan-2-yl]carbamat
Formelmasse 290.36
Reinheit (%) 98%