Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-Tryptophan, 97 %
Artikelnummer. 11397286
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11397286
Marke: Thermo Scientific Chemicals L09214.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5241-64-5 | C16H20N2O4 | 304.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5241-64-5
Summenformel C16H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 304.35
MDL-Nummer MFCD00037944
InChI-Schlüssel NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-d-trp-oh, n-boc-d-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-d-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-d-tryptophan, boc-d-tryptophan, boc-d-trp, nalpha-boc-d-tryptophan, boc-d-tryptophane, nalpha-boc-d-tryptophane, tert-butoxycarbonyl
PubChem CID 111050
IUPAC-Name (2R)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Boc-D-tryptophan
Schmelzpunkt ∽138°C (decomposition)
Beilstein 4237334
Menge 1 g
Formelmasse 304.35
Optische Drehung +21° (c=1 in Acetic Acid)
Reinheit (%) 97%