Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alpha)-Boc-D-Histidin, 98+ %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Boc-D-histidine |
Schmelzpunkt | ∽197°C (decomposition) |
Beilstein | 4196575 |
Formelmasse | 255.27 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 250 mg |
Optische Drehung | −26° (c=1 in Methanol) |