Learn More
N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-Glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.70 € - 608.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2650-64-8 |
---|---|
Summenformel | C13H16N2O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 280.28 |
MDL-Nummer | MFCD00008043 |
InChI-Schlüssel | JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N |
Synonym | z-gln-oh, n-carbobenzyloxy-l-glutamine, cbz-l-glutamine, cbz-gln-oh, n-carbobenzoxy-l-glutamine, benzyloxycarbonyl-l-glutamine, carbobenzoxyglutamine, n-cbz-l-glutamine, cbz-l-gln-oh, carbobenzoxy-l-glutamine |
PubChem CID | 75855 |
IUPAC-Name | (2S)-5-amino-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure |
SMILES | NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11403777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18240.06 |
5 g |
24.70 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11413777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18240.14 |
25 g |
73.50 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15463177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18240.22 |
100 g |
111.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15453177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18240.0B |
1000 g | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2650-64-8 | |
280.28 | |
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N | |
75855 | |
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
C13H16N2O5 | |
MFCD00008043 | |
z-gln-oh, n-carbobenzyloxy-l-glutamine, cbz-l-glutamine, cbz-gln-oh, n-carbobenzoxy-l-glutamine, benzyloxycarbonyl-l-glutamine, carbobenzoxyglutamine, n-cbz-l-glutamine, cbz-l-gln-oh, carbobenzoxy-l-glutamine | |
(2S)-5-amino-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure |
Spezifikation
N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamine | |
2650-64-8 | |
MFCD00008043 | |
z-gln-oh, n-carbobenzyloxy-l-glutamine, cbz-l-glutamine, cbz-gln-oh, n-carbobenzoxy-l-glutamine, benzyloxycarbonyl-l-glutamine, carbobenzoxyglutamine, n-cbz-l-glutamine, cbz-l-gln-oh, carbobenzoxy-l-glutamine | |
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O | |
280.28 | |
280.28 | |
−7° (c=2 in Ethanol) |
134°C to 137°C | |
C13H16N2O5 | |
2061271 | |
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N | |
(2S)-5-amino-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure | |
75855 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 220-173-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only