Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-alpha-Acetyl-L-Glutamin, 99 %
Artikelnummer. 11396986
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11396986
Marke: Thermo Scientific Chemicals L06780.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2490-97-3 | C7H12N2O4 | 188.183 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2490-97-3
Summenformel C7H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 188.183
MDL-Nummer MFCD00038159
InChI-Schlüssel KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-acetyl-l-glutamine, aceglutamide, l-glutamine, n-acetyl, nalpha-acetyl-l-glutamine, s-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, acetylglutamine, n-alpha-acetyl-l-glutamine, n-acetylglutamine, acutil-s, acetyl-l-glutamine
PubChem CID 182230
ChEBI CHEBI:21553
IUPAC-Name (2S)-2-acetamido-5-amino-5-oxopentansäure
SMILES CC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-alpha-Acetyl-L-glutamine
Schmelzpunkt ∽206°C (decomposition)
Beilstein 1727471
Merck Index 14,25
Menge 50 g
Formelmasse 188.18
Optische Drehung −12° (c=3 in Water)
Reinheit (%) 99%