Learn More
N-Allylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342126
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11342126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03377.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
N-Allylthioharnstoff ist ein Nitrifikationshemmer, der in Untersuchungen zur Transformation von Diclofenac, Naproxen und Bisoprolol unter aeroben und anaeroben Bedingungen verwendet wird. Es wird auch in der Medizin verwendet, um Narbengewebe zu minimieren und einen Dermatitis-Typ zu behandeln. Darüber hinaus hemmt es das Wachstum von transplantierten Tumoren in Mäusen. Es fungiert als Chelatbildner. Außerdem wird es in Kosmetika, Konservierungsmitteln und in der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Schwer löslich in Diethylether. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-57-9
Summenformel C4H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 116.182
MDL-Nummer MFCD00004940
InChI-Schlüssel HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC-Name Prop-2-enylthioharnstoff
SMILES C=CCNC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Allylthiourea
Schmelzpunkt 70°C to 78°C
Dichte 1.22
Geruch Unpleasant
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1071470
Merck Index 14,9362
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene.
Formelmasse 116.19
Reinheit (%) 98%