Learn More
N-(-)-Acetylneuraminsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398845
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Acetylneuraminsäure ist biologisch nützlich bei der Neurotransmission, Leukozyten-Extravasation, viralen oder bakteriellen Infektionen und der Erkennung von Kohlenhydraten und Proteinen. Neu5Ac wird zur Untersuchung seiner Biochemie, seines Metabolismus und seiner Aufnahme in vivo und in vitro verwendet. Neu5Ac wird bei der Entwicklung von Nanocarriern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-48-6
Summenformel C11H19NO9
Molekulargewicht (g/mol) 309.271
MDL-Nummer MFCD00006620
InChI-Schlüssel SQVRNKJHWKZAKO-LFIUDZTESA-N
Synonym n-acetylneuramic acid, spectrum_000450, spectrum2_000559, spectrum4_000432, spectrum5_001326, spectrum2300147, 2s,4s,5s,6s-5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-2r-1,2,3-trihydroxypropyl oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 126963458
IUPAC-Name (4S,5S,6R)-5-Acetamido-2,4-Dihydroxy-6-[(1R,2r)-1,2,3-Trihydroxypropyl]oxan-2-Carbonsäure
SMILES CC(=O)NC1C(CC(OC1C(C(CO)O)O)(C(=O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(-)-Acetylneuraminic acid
Schmelzpunkt ∽185°C (decomposition)
Menge 100 mg
Beilstein 1716283
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,8484
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Optische Drehung −32° (c=0.5 in Water)
Formelmasse 309.28
Reinheit (%) 97%