Learn More
N-Acetylethylendiamin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11373027
N-Acetylethylendiamin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373027
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11373027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13398.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1001-53-2
Summenformel C4H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.137
MDL-Nummer MFCD00008163
InChI-Schlüssel DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66082
IUPAC-Name N-(2-Aminoethyl)acetamid
SMILES CC(=O)NCCN
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Acetylethylenediamine
Schmelzpunkt 44°C to 50°C
Siedepunkt 128°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3CONHCH2CH2NH2
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1743120
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10176713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2023 Catalog NumberL13398.14,L13398.06
Chargennummer10176713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL13398.14,L13398.06
ChargennummerUSLF006433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL13398.14,L13398.06
ChargennummerUSLF003561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL13398.14,L13398.06
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N-Acetylethylendiamin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >