Learn More
N-Acetylcaprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483797
N-Acetylcaprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483797
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11483797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18257.22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1888-91-1
Summenformel C8H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.20
MDL-Nummer MFCD00003262
InChI-Schlüssel QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylcaprolactam, acetylcaprolactam, n-acetyl-6-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-acetylhexahydro, acetylkaprolaktam, n-acetylhexanelactam, acetylkaprolaktam czech, 1-acetylhexahydro-2h-azepin-2-one, n-acetyl-epsilon-caprolactam, n-acetyl-.epsilon.-caprolactamMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15904
IUPAC-Name 1-Acetylazepan-2-on
SMILES CC(=O)N1CCCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylcaprolactam
Dichte 1.094
Siedepunkt 124°C (12 mmHg)
Flammpunkt 122°C (252°F)
Brechungsindex 1.489
Menge 100 g
Beilstein 119598
Formelmasse 155.2
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
N-Acetylcaprolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >