Learn More
N-Acetyl-N'-Phenylhydrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497097
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114-83-0
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.181
MDL-Nummer MFCD00008672
InChI-Schlüssel UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetyl-2-phenylhydrazine, hydracetin, acetylphenylhydrazine, pyrodin, pyrodine, acetic acid, 2-phenylhydrazide, n-acetyl-n'-phenylhydrazine, n'-phenylacethydrazide, acetic acid phenylhydrazone, n 1-acetylphenylhydrazine
PubChem CID 8247
IUPAC-Name N'-Phenylacetohydrazid
SMILES CC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 742880
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%